About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
생물학적 소스
mouse
Quality Level
항체 형태
ascites fluid
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
Y21, monoclonal
종 반응성
human
제조업체/상표
Upstate®
기술
western blot: suitable
동형
IgMκ
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... CRMP1(1400)
특이성
CRMP1
면역원
His6-tagged fusion protein corresponding to amino acids 76-572 of human CRMP1
애플리케이션
Research Category
Neuroscience
Research Sub Category
Growth Cones & Axon Guidance
This Anti-CRMP1 Antibody, clone Y21 is validated for use in WB for the detection of CRMP1.
품질
routinely evaluated by immunoblot on lung adenocarcinoma CL-1 and HeLa whole cell lysates
표적 설명
~60-65kDa
물리적 형태
Ascites
mouse ascites with 0.05% sodium azide before the addition of glycerol to 30%
저장 및 안정성
2 years at -20°C
법적 정보
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
면책조항
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1