About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
생물학적 소스
mouse
Quality Level
항체 형태
ascites fluid
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
PRK8, monoclonal
종 반응성
human, mouse
제조업체/상표
Upstate®
기술
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... PARK2(5071)
특이성
Parkin
면역원
Full length recombinant human Parkin. Epitope has been mapped to the second ring domain (aa 399-465)
애플리케이션
Anti-Parkin Antibody, clone PRK8 detects level of Parkin & has been published & validated for use in IP, WB, IC, IH.
품질
routinely evaluated by immunoblot on RIPA lysates from HEK293 cells
표적 설명
52kDa May be observed as a doublet at 52 and 46kDa
법적 정보
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1