About This Item
실험식(Hill 표기법):
C
CAS Number:
Molecular Weight:
12.01
MDL number:
UNSPSC 코드:
11101522
EC 인덱스 번호:
231-153-3
NACRES:
NB.21
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
Quality Level
양식
solid
표면적
800-1500 m2/g
불순물
≤0.2% EtOH solubles
≤0.5% Substances soluble in water
≤0.5% water solubles
≤1% HNO3 solubles
무기 잔류물
≤1% (600 °C)
손실
≤ 10% loss on drying
입자 크기
<100 μm (~90%)
mp
3550 °C
벌크 밀도
150‑440 kg/m3
음이온 미량물
sulfate (SO42-): ≤100 ppm
양이온 미량물
Fe: ≤300 ppm
Pb: ≤10 ppm
Zn: ≤10 ppm
저장 온도
no temp limit
SMILES string
[C]
InChI
1S/C
InChI key
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Identity: conforms
Substances soluble in nitric acid: ≤ 1 %
Substances soluble in water: ≤ 0.5 %
Substances soluble in Ethanol: ≤ 0.2 %
Sulphate (SO₄): ≤ 100 ppm
Fe (Iron): ≤ 300 ppm
Pb (Lead): ≤ 10 ppm
Zn (Zinc): ≤ 10 ppm
n-Hexane adsorption: ≥ 30 %
Residue on ignition (600 °C): ≤ 1 %
Loss on drying: ≤ 10 %
Particle size (< 100 µm): about 90 %
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable