About This Item
실험식(Hill 표기법):
C
CAS Number:
Molecular Weight:
12.01
MDL number:
UNSPSC 코드:
11101522
EC 인덱스 번호:
231-153-3
NACRES:
SE.11
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
Quality Level
양식
solid
기술
photometry: suitable
mp
3550 °C
벌크 밀도
150‑440 kg/m3
저장 온도
2-30°C
SMILES string
[C]
InChI
1S/C
InChI key
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Iodine number: ≥ 1050 mg/g
AOX (as chloride): ≤ 0.0015 %
Particle size (50 - 150 µm): ≥ 80 %
Specific surface area (BET): about 800
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable