About This Item
실험식(Hill 표기법):
Zn
CAS Number:
Molecular Weight:
65.39
MDL number:
UNSPSC 코드:
12141750
EC 인덱스 번호:
231-175-3
NACRES:
NA.21
Grade:
for analytical purposes
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
Grade
for analytical purposes
Quality Level
분석
≥99.9% (complexometric)
양식
sticks
양이온 미량물
As: ≤0.00001%
Cd: ≤0.005%
Cu: ≤0.002%
Fe: ≤0.005%
Pb: ≤0.005%
Sn: ≤0.001%
저장 온도
2-30°C
SMILES string
[Zn]
InChI
1S/Zn
InChI key
HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
sticks, triangular cross section about 8 mm for analysis EMSURE®
분석 메모
Assay (complexometric): ≥ 99.9 %
As (Arsenic): ≤ 0.00001 %
Cd (Cadmium): ≤ 0.005 %
Cu (Copper): ≤ 0.002 %
Fe (Iron): ≤ 0.005 %
Pb (Lead): ≤ 0.005 %
Sn (Tin): ≤ 0.001 %
법적 정보
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable