About This Item
UNSPSC 코드:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.41
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
생물학적 소스
human
Quality Level
재조합
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
분자량
Mw 48 kDa
제조업체/상표
Upstate®
기술
activity assay: suitable (kinase)
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
유전자 정보
human ... IGF1R(3480)
일반 설명
N-terminal His6-tagged, recombinant human IGF-IR residues 959-end
Product Source: expressed by baculovirus in Sf21 insect cells
생화학적/생리학적 작용
Protein Target: IGF-1R
Target Sub-Family: TK
포장
Also available in 250μg size, please inquire for pricing and availability.
품질
routinely evaluated by phosphorylation of IGF-IRtide
물리적 형태
Ni2+/NTA-agarose
저장 및 안정성
6 months at -70°C
기타 정보
For Specific Activity data, refer to the Certificate of Analysis for individual lots of this enzyme.
법적 정보
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany