Product Name
Ethanol 96%, for extraction, EMSURE® Reag. Ph Eur
Grade
for extraction
Quality Level
Agency
reag. Ph. Eur.
vapor density
1.59 (vs air)
vapor pressure
44.6 mmHg ( 20 °C)
설명
for analytical purposes
제품 라인
EMSURE®
분석
92.6-95.2% (m/m)
양식
liquid
autoignition temp.
683 °F
효능
6200 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
19 %, 60 °F
환경친화적 대안 제품 특성
Safer Solvents and Auxiliaries
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
농도
95.1-96.9 % (v/v)
dilution
(for analytical testing)
증발 잔류물
≤25 mg/L
refractive index
n20/D 1.3600 (lit.)
pH
7.0 (20 °C, 10 g/L in H2O)
bp
78 °C (lit.)
mp
−114 °C (lit.)
전이 온도
flash point 17 °C
응용 분야
environmental
food and beverages
industrial qc
pharmaceutical
sample preparation
형식
neat
환경친화적 대안 카테고리
, Aligned
저장 온도
2-30°C
SMILES string
CCO
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
InChI key
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
결합
기타 정보
각주
법적 정보
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
62.6 °F
Flash Point (°C)
17 °C