About This Item
실험식(Hill 표기법):
C2H7NO2
CAS Number:
Molecular Weight:
77.08
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352302
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
제품 라인
EMPLURA®
저장 온도
20-25°C
SMILES string
[NH4]OC(=O)C
InChI
1S/C2H4O2.H3N/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);1H3
InChI key
USFZMSVCRYTOJT-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable