About This Item
실험식(Hill 표기법):
INa
CAS Number:
Molecular Weight:
149.89
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352302
제품 라인
EMPLURA®
저장 온도
room temp
SMILES string
[Na+].[I-]
InChI
1S/HI.Na/h1H;/q;+1/p-1
InChI key
FVAUCKIRQBBSSJ-UHFFFAOYSA-M
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable