About This Item
실험식(Hill 표기법):
C5H11NO2Se
CAS Number:
Molecular Weight:
196.11
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352209
NACRES:
NA.25
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
Quality Level
설명
Merck USA index - 14, 8441
분석
≥97% (HPLC)
양식
solid
제조업체/상표
Calbiochem®
저장 조건
OK to freeze
색상
white to off-white
solubility
water: 50 mg/mL
양이온 미량물
Se: ≥39.5%
heavy metals: ≤10 ppm
배송 상태
ambient
저장 온도
15-25°C
SMILES string
[Se](CC[C@H]([N+H3])C(=O)[O-])C
InChI
1S/C5H11NO2Se/c1-9-3-2-4(6)5(7)8/h4H,2-3,6H2,1H3,(H,7,8)/t4-/m0/s1
InChI key
RJFAYQIBOAGBLC-BYPYZUCNSA-N
일반 설명
Increases the expression of glutathione peroxidase.
경고
Toxicity: Carcinogenic / Teratogenic (D)
재구성
Unstable in solution; reconstitute just prior to use.
기타 정보
Jornot, L. and Junod, A.F. 1995. Biochem. J. 306, 581.
Boles, J.O., et al. 1992. J. Biol. Chem.267, 22217.
Nielson, J.B. and Anderson, O. 1992. Toxicology74, 233.
법적 정보
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
픽토그램
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
250.3 - 346.3 °F
Flash Point (°C)
121.3 - 174.6 °C