Merck
다음으로 건너뛰기
5.89587
Sigma-Aldrich
Chloroform
anhydrous, ≥99%, contains 0.5-1.0% ethanol as stabilizer
동의어(들):
Methylidyne trichloride, Trichloromethane
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
크기 선택
보기 변경
About This Item
실험식(Hill 표기법):
CHCl3
CAS Number:
Molecular Weight:
119.38
Beilstein:
1731042
MDL number:
UNSPSC 코드:
12190000
NACRES:
NA.22
Grade:
anhydrous
Bp:
60.5-61.5 °C (lit.)
Vapor pressure:
160 mmHg ( 20 °C)
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
Grade
anhydrous
Quality Level
vapor density
4.1 (vs air)
vapor pressure
160 mmHg ( 20 °C)
분석
≥99%
포함
0.5-1.0% ethanol as stabilizer
refractive index
n20/D 1.445 (lit.)
bp
60.5-61.5 °C (lit.)
mp
−63 °C (lit.)
density
1.492 g/mL at 25 °C (lit.)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Skull and crossbonesHealth hazard
신호어
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
표적 기관
Central nervous system
Storage Class Code
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
does not flash
Flash Point (°C)
does not flash