About This Item
실험식(Hill 표기법):
C4H4S
CAS Number:
Molecular Weight:
84.14
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352005
EC 인덱스 번호:
203-729-4
NACRES:
NA.22
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
vapor pressure
80 hPa ( 20 °C)
Quality Level
분석
≥99.0% (GC)
양식
liquid
autoignition temp.
395 °C
효능
1400 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
1.5-12.5 % (v/v)
bp
83-84 °C/1013 mbar
mp
-38 °C
전이 온도
flash point -9 °C
density
1.06 g/cm3 at 20 °C
저장 온도
2-30°C
SMILES string
[s]1cccc1
InChI
1S/C4H4S/c1-2-4-5-3-1/h1-4H
InChI key
YTPLMLYBLZKORZ-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.062 - 1.065
Identity (IR): passes test
픽토그램
FlameExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
15.8 °F
Flash Point (°C)
-9 °C