About This Item
실험식(Hill 표기법):
C8H8O2
CAS Number:
Molecular Weight:
136.15
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352106
EC 인덱스 번호:
203-148-6
NACRES:
NA.22
vapor pressure
1.33 hPa ( 97 °C)
Quality Level
분석
≥99.0% (HPLC)
양식
solid
효능
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
bp
265 °C/1013 hPa
mp
74-77 °C
전이 온도
flash point 132 °C
solubility
1.58 g/L
density
1.091 g/cm3 at 97 °C
저장 온도
2-30°C
SMILES string
OC(=O)Cc1ccccc1
InChI
1S/C8H8O2/c9-8(10)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2,(H,9,10)
InChI key
WLJVXDMOQOGPHL-UHFFFAOYSA-N
관련 카테고리
분석 메모
Assay (HPLC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 74 °C
Melting range (upper value): ≤ 77 °C
Identity (IR): passes test
Melting range (lower value): ≥ 74 °C
Melting range (upper value): ≤ 77 °C
Identity (IR): passes test
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
269.6 °F
Flash Point (°C)
132 °C