About This Item
실험식(Hill 표기법):
BF4Na
CAS Number:
Molecular Weight:
109.79
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352302
EC 인덱스 번호:
237-340-6
NACRES:
NA.22
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
Grade
for synthesis
synthesis grade
Quality Level
분석
≥97.0% (acidimetric)
양식
crystals
mp
384 °C
저장 온도
2-30°C
SMILES string
[Na][B](F)(F)(F)F
InChI
1S/BF4.Na/c2-1(3,4)5;/q-1;+1
InChI key
KGJZTOFHXCFQIV-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (acidimetric): ≥ 97.0 %
픽토그램
Corrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable