8.43982
Indium(III)-sulfate
anhydrous, for synthesis
동의어(들):
Indium(III)-sulfate, anhydrous
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
크기 선택
보기 변경
About This Item
실험식(Hill 표기법):
In2O12S3
CAS Number:
Molecular Weight:
517.82
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352302
EC 인덱스 번호:
236-689-1
NACRES:
NA.22
Grade
anhydrous
Quality Level
양식
solid
저장 온도
no temp limit
SMILES string
[In]2(O[S](=O)(=O)O2)O[S](=O)(=O)O[In]1O[S](=O)(=O)O1
InChI
1S/2In.3H2O4S/c;;3*1-5(2,3)4/h;;3*(H2,1,2,3,4)/q2*+3;;;/p-6
InChI key
XGCKLPDYTQRDTR-UHFFFAOYSA-H
일반 설명
for synthesis
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable