About This Item
UNSPSC 코드:
23151816
eCl@ss:
32011301
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
제품 라인
Vantage
파라미터
2-40 °C operating temperature
6.9 bar max. inlet pressure (100 psi)
7 bar max. pressure (100 psid)
기술
protein purification: suitable
길이
1000 mm
면적
2 cm2 , cross-sectional
bed H
750-1000 mm
베드 용적
150-200 mL
직경
16-16.1 mm
법적 정보
VANTAGE is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany