About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.46
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
생물학적 소스
donkey
Quality Level
결합
CY3 conjugate
항체 형태
F(ab′)2 fragment of affinity isolated antibody
항체 생산 유형
secondary antibodies
클론
polyclonal
종 반응성
rat
제조업체/상표
Chemicon®
기술
immunofluorescence: suitable
배송 상태
wet ice
타겟 번역 후 변형
unmodified
애플리케이션
Donkey anti-Rat IgG Antibody, Cy3 conjugate, Species Adsorbed is an antibody against Donkey Rat IgG for use in IF.
법적 정보
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3