About This Item
Linear Formula:
CH3(CH2)7SO3Na · H2O
CAS Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352107
EC 인덱스 번호:
226-195-4
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
양식
solid
Quality Level
기술
HPLC: suitable
배송 상태
ambient
저장 온도
room temp
SMILES string
[Na+].[S](=O)(=O)([O-])CCCCCCCC.O
InChI
1S/C8H18O3S.Na.H2O/c1-2-3-4-5-6-7-8-12(9,10)11;;/h2-8H2,1H3,(H,9,10,11);;1H2/q;+1;/p-1
InChI key
MBURIAHQXJQKRE-UHFFFAOYSA-M
일반 설명
1-Octanesulfonic Acid, Sodium Salt, Monohydrate
OX0101-3 100g Poly Bottle
HPLC
애플리케이션
HPLC
Ion Pair Reagent
분석 메모
Color: White
Form: Solid
Purity: 99% min
Solubility in water (5% w/v): To pass test
UV Abs. at 210 nm: 1.00AU max
UV Abs. at 220 nm: 0.10AU max
UV Abs. at 254 nm: 0.06AU max
UV Abs. at 280 nm: 0.06AU max
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable