About This Item
UNSPSC 코드:
41104923
eCl@ss:
32039006
NACRES:
NB.22
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
material
PVDF membrane (hydrophobic)
acrylic
Quality Level
설명
Sterile, white 96-well filter plate with 0.45 um pore size Hydrophobic PVDF membrane for ELISPOT Assays. Comes in a pack of 10.
무균
sterile
제조업체/상표
MultiScreen®
파라미터
50-250 μL sample volume (per well)
기술
ELISPOT: suitable
여과 면적
0.28 cm2
플레이트 크기
96 wells
Matrix
Immobilon®-P
공극 크기
0.45 μm pore size
배송 상태
ambient
일반 설명
Filter Code: IP
애플리케이션
MultiScreen®-IP Filter Plate, 0.45 μm, white, sterile has been used in the enzyme-linked immunospot (ELISPOT) assay.
물리적 형태
Color Code: White
기타 정보
Automation Compatible: No
법적 정보
Immobilon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MULTISCREEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany