material
mixed cellulose esters (MCE) membrane
plain filter
white filter
Quality Level
설명
25 mm diameter, mixed cellulose esters (MCE) membrane, hydrophilic, white, 100 discs
무균
non-sterile
특징
hydrophilic
제조업체/상표
MF-Millipore™
Millipore
파라미터
620 mL/min-cm2 water flow rate
65 L/min-cm2 air flow rate
75 °C max. temp.
직경
25 mm
필터 직경
25 mm
두께
135 μm
중량 추출물
6%
refractive index
n/D 1.515
Matrix
MF-Millipore™
공극 크기
8.0 μm pore size
84 % porosity
용량
150 μg/cm2 binding capacity (protein)
버블 포인트(bubble point)
≥0.42 bar, air with water at 23 °C
배송 상태
ambient
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Filter Code: SCWP
애플리케이션
- QC of fluid holding tanks
- Fluid monitoring
- Air monitoring
- Particle collection
- Particle analysis
법적 정보
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Flam. Sol. 1
Storage Class Code
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3