About This Item
UNSPSC 코드:
23151819
eCl@ss:
32031690
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
제조업체/상표
Integritest®
Quality Level
높이
1 in.
25 mm
너비
12 in.
깊이
12 in.
중량
16 oz
호환성
for use with INTEGRITEST® 5
저장 온도
2-30°C
법적 정보
INTEGRITEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany