Merck
다음으로 건너뛰기
10736619001
Roche
Ascorbate Oxidase Spatula
from Cucurbita species
동의어(들):
ascorbate oxidase
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
크기 선택
보기 변경
About This Item
EC 번호:
UNSPSC 코드:
12352204
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
생물학적 소스
plant (Cucurbita species)
Quality Level
양식
solid
특이 활성도
17 units
포장
pkg of 25 ea
제조업체/상표
Roche
저장 조건
protect from light
농도
≥0.1-1.0 % (w/w)
기술
activity assay: suitable
색상
light gray
관련 카테고리
일반 설명
L-ascorbate:oxygen oxidoreductase
특이성
Specific activity: One spatula contains approximately 17 U ascorbate oxidase at +25°C with L-ascorbate as the substrate.
애플리케이션
The spatula serves to remove ascorbic acid from aqueous solutions in which the presence of ascorbic acid (ascorbate, vitamin C) can interfere with the investigation of the sample material, for example, the detection of blood (erythrocytes) in urine or the determination of oxalic acid in urine during research studies.
The ascorbic acid to be removed should not exceed a concentration of 10 μg/ml. For concentrations in the range of 50 to 100 μg/ml, stir for 15 minutes. For higher concentrations, the solution should be appropriately diluted.
물리적 형태
Spatulas
저장 및 안정성
Store at 2 to 8 °C. (Store dry!)
기타 정보
For life science research only. Not for use in diagnostic procedures.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
does not flash
Flash Point (°C)
does not flash
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)