About This Item
실험식(Hill 표기법):
C4H6O2
CAS Number:
Molecular Weight:
86.09
Beilstein:
105248
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352005
PubChem Substance ID:
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
Grade
SAJ first grade
vapor density
3 (vs air)
vapor pressure
1.5 mmHg ( 20 °C)
분석
≥99.5%
autoignition temp.
851 °F
expl. lim.
16 %
재고 정보
available only in Japan
refractive index
n20/D 1.436 (lit.)
bp
204-205 °C (lit.)
mp
−45 °C (lit.)
density
1.12 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
O=C1CCCO1
InChI
1S/C4H6O2/c5-4-2-1-3-6-4/h1-3H2
InChI key
YEJRWHAVMIAJKC-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
생화학적/생리학적 작용
Precursor of γ-hydroxybutyric acid (GHB). It blocks dopamine release by blocking impulse flow in dopaminergic neurons. Pretreatment with γ-butyrolactone allows detection of autoreceptor-induced dopamine release.
Precursor of γ-hydroxybutyric acid (GHB); blocks dopamine release.
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - STOT SE 3
표적 기관
Central nervous system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
208.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
98 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)