About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H14N2O2 · H2O
CAS Number:
Molecular Weight:
164.20
Beilstein:
4349963
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352209
PubChem Substance ID:
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
Grade
SAJ special grade
분석
≥98.0%
양식
solid
재고 정보
available only in Japan
응용 분야
peptide synthesis
SMILES string
[H]O[H].NCCCC[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C6H14N2O2.H2O/c7-4-2-1-3-5(8)6(9)10;/h5H,1-4,7-8H2,(H,9,10);1H2/t5-;/m0./s1
InChI key
HZRUTVAFDWTKGD-JEDNCBNOSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)