About This Item
Linear Formula:
H2SO3
CAS Number:
Molecular Weight:
82.08
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352106
PubChem Substance ID:
Grade
SAJ first grade
양식
liquid
재고 정보
available only in Japan
농도
5.0% SO2
density
1.03 g/mL at 25 °C (lit.)
저장 온도
15-25°C
SMILES string
OS(O)=O
InChI
1S/H2O3S/c1-4(2)3/h(H2,1,2,3)
InChI key
LSNNMFCWUKXFEE-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable