Merck
다음으로 건너뛰기
03729
Supelco
Conductivity Standard
conductivity 200000 μS/cm at 25 °C
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
보기 변경
About This Item
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
Grade
analytical standard
Quality Level
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
농도
10-25% KCl (T)
전도도
198000-202000 μS/cm at 25 °C
density
1.063-1.133 g/cm3 at 20 °C
응용 분야
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
형식
single component solution
애플리케이션
It is a standard solution for conductivity meter calibration.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Conductivity Standard
픽토그램
Health hazard
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Carc. 2 - STOT RE 2
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)