About This Item
Linear Formula:
(CH3)2CHCH2CH2NH2 · HCl
CAS Number:
Molecular Weight:
123.62
Beilstein:
3947083
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
grade
puriss.
Quality Level
분석
≥98.0% (TLC)
양식
solid
mp
65-69 °C
작용기
amine
SMILES string
Cl.CC(C)CCN
InChI
1S/C5H13N.ClH/c1-5(2)3-4-6;/h5H,3-4,6H2,1-2H3;1H
InChI key
HOMVDRDAAUYWKL-UHFFFAOYSA-N
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.