주요 문서
24380
Sigma-Aldrich
4-Chloro-3,5-dimethylphenol
purum, ≥98.0% (T)
동의어(들):
4-Chloro-3,5-xylenol, 4-Chloro-sym-m-xylenol, PCMX
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
ClC6H2(CH3)2OH
CAS Number:
Molecular Weight:
156.61
Beilstein:
1862539
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
grade
purum
Quality Level
분석
≥98.0% (T)
mp
114-116 °C (lit.)
114-116 °C
solubility
methanol: soluble 1 g/10 mL, clear to faintly turbid, colorless to very faintly yellow
작용기
chloro
SMILES string
Cc1cc(O)cc(C)c1Cl
InChI
1S/C8H9ClO/c1-5-3-7(10)4-6(2)8(5)9/h3-4,10H,1-2H3
InChI key
OSDLLIBGSJNGJE-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
The degradation of 4-chloro-3,5-dimethylphenol (PCMX) by Fenton-like process using nanoparticulate zero-valent iron (nZVI) and hydrogen peroxide (H2O2) was studied.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)