About This Item
실험식(Hill 표기법):
C
CAS Number:
Molecular Weight:
12.01
Beilstein:
4360473
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
23201100
PubChem Substance ID:
NACRES:
SB.54
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
Product Name
Activated Charcoal Norit®, Norit® RBAA-3, rod
양식
rod
Quality Level
제조업체/상표
Norit® RBAA-3
환경친화적 대안 제품 특성
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
기술
LPLC: suitable
직경
~3 mm
손실
17-26% loss on drying
Matrix
Carbon
기질 활성군
carbon
용량
≥2.1 meq/g neutralization (acid)
환경친화적 대안 카테고리
분리 기술
reversed phase
SMILES string
[C]
InChI
1S/C
InChI key
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has been enhanced for energy efficiency. Click here for more details.
애플리케이션
Activated Charcoal Norit® (Norit RBAA-3, rod) can be used as an adsorbent in the removal of SO2 and NO2 contaminants.
법적 정보
Norit is a registered trademark of Norit N.V.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)