About This Item
실험식(Hill 표기법):
13C6C5H12N4O2S
CAS Number:
Molecular Weight:
270.26
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
Grade
analytical standard
Quality Level
제품 라인
VETRANAL®
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
기술
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
응용 분야
clinical testing
형식
neat
질량 이동
M+6
SMILES string
Cc1ccnc(NS(=O)(=O)[13c]2[13cH][13cH][13c](N)[13cH][13cH]2)n1
InChI
1S/C11H12N4O2S/c1-8-6-7-13-11(14-8)15-18(16,17)10-4-2-9(12)3-5-10/h2-7H,12H2,1H3,(H,13,14,15)/i2+1,3+1,4+1,5+1,9+1,10+1
InChI key
QPPBRPIAZZHUNT-PBZDKDNVSA-N
일반 설명
Chemical structure: sulfonamide
애플리케이션
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Sulfamerazine-(phenyl-13C6) may be used as an internal standard for the determination of sulfamerazine antibiotic residue in dairy products by ultra-high performance liquid chromatography tandem mass spectrometry (UHPLC-MS/MS).
법적 정보
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.