콘텐츠로 건너뛰기
MilliporeSigma
다음으로 건너뛰기
32737
Supelco
Oxibendazole-d7
VETRANAL®, analytical standard
동의어(들):
Methyl (5-propoxy-d7-1H-benzimidazol-2-yl)carbamate
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
50 MG
$87.60
$87.60
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청하기
크기 선택
보기 변경
50 MG
$87.60
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C12D7H8N3O3
CAS Number:
Molecular Weight:
256.31
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
$87.60
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청하기
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
Grade
analytical standard
Quality Level
제품 라인
VETRANAL®
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
기술
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
응용 분야
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
형식
neat
질량 이동
M+7
SMILES string
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])Oc1ccc2[nH]c(NC(=O)OC)nc2c1
InChI
1S/C12H15N3O3/c1-3-6-18-8-4-5-9-10(7-8)14-11(13-9)15-12(16)17-2/h4-5,7H,3,6H2,1-2H3,(H2,13,14,15,16)/i1D3,3D2,6D2
유사한 품목 비교
전체 비교 보기
차이점 표시
일반 설명
Oxibendazole-d7 is the deuterated analog of the benzimidazole anthelmintic drug, oxibendazole.[1]
애플리케이션
Oxibendazole-d7 may be used as an analytical standard for the determination of oxibendazole in milk samples by QuEChERS (quick, easy, cheap, effective, rugged and safe) extraction and ultra-performance liquid chromatography-tandem mass spectroscopy (UPLC-MS/MS).[1]
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
법적 정보
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
관련 제품
제품 번호
설명
가격
픽토그램
Health hazard
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Repr. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
  • 가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
    시험 성적서(COA)