About This Item
Linear Formula:
HOOCCH2CH2COCOOH
CAS Number:
Molecular Weight:
146.10
Beilstein:
1705689
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
Grade
analytical standard
분석
99.0-101.0% (T)
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
응용 분야
clinical testing
형식
neat
저장 온도
2-8°C
SMILES string
OC(=O)CCC(=O)C(O)=O
InChI
1S/C5H6O5/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8/h1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)
InChI key
KPGXRSRHYNQIFN-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
α-Ketoglutaric acid, an α-ketoacid, is identified as a potential, renal cell carcinoma (RCC) biomarker via urinary metabolomic profiling. It plays an important role in living beings as an angiogenesis suppressor.
애플리케이션
α-Ketoglutaric acid may be used as an analytical reference standard for the quantification of the analyte in the following:
- Human plasma samples using gas-chromatography coupled to mass spectrometry.
- Beer samples using high-performance liquid chromatography with UV detection, and further confirmed by high-performance liquid chromatography coupled to electrospray ionization tandem mass spectrometry (HPLC-ESI-MS/MS).
- Fruits and vegetables using HPLC-MS/MS.
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.