About This Item
Linear Formula:
CH3(CH2)3OH
CAS Number:
Molecular Weight:
74.12
Beilstein:
969148
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352001
NACRES:
NA.21
Grade:
ZerO2®
Bp:
116-118 °C (lit.)
Vapor pressure:
5.5 mmHg
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
Grade
ZerO2®
Quality Level
vapor density
2.55 (vs air)
vapor pressure
5.5 mmHg
분석
99.8%
양식
liquid
autoignition temp.
649 °F
품질
anhydrous
expl. lim.
11.2 %
dilution
(for analytical testing)
불순물
≤0.005% water
water
refractive index
n20/D 1.399 (lit.)
bp
116-118 °C (lit.)
mp
−90 °C (lit.)
density
0.81 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCCO
InChI
1S/C4H10O/c1-2-3-4-5/h5H,2-4H2,1H3
InChI key
LRHPLDYGYMQRHN-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
ZerO2 products are rigorously degassed with highly pure inert gas providing solvents and solutions (anhydrous if specified) with very low residual oxygen content.
법적 정보
ZerO2 is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
픽토그램
FlameCorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Central nervous system, Respiratory system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
95.0 °F - Pensky-Martens closed cup
Flash Point (°C)
35 °C - Pensky-Martens closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)