주요 문서
95295
Supelco
Hydrogen ionophore II
Selectophore
동의어(들):
4-Nonadecylpyridine, ETH 1907, Proton ionophore II
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C24H43N
CAS Number:
Molecular Weight:
345.60
Beilstein:
217205
MDL number:
UNSPSC 코드:
26111700
PubChem Substance ID:
NACRES:
NB.61
설명
for ion-selective electrodes
Quality Level
제품 라인
Selectophore
양식
powder
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCc1ccncc1
InChI
1S/C24H43N/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-24-20-22-25-23-21-24/h20-23H,2-19H2,1H3
InChI key
UMOIOBOWJASTRT-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Visit our Sensor Applications portal to learn more.
애플리케이션
Selected application examples
포장
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
기타 정보
H+-ionophore showing a linear response from pH 2 to 9 in an optimized membrane composition
법적 정보
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)