콘텐츠로 건너뛰기
MilliporeSigma
다음으로 건너뛰기
BCR287A
Thermally refined lead (trace elements)
BCR®, certified reference material, square blocks
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
크기 선택
보기 변경
About This Item
EC Number:
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
Grade
certified reference material
Agency
BCR®
양식
square blocks
제조업체/상표
JRC
응용 분야
general analytical
형식
matrix material
일반 설명
Certified for the mass fractions of Ag, Bi, Cd, Cu, Sb, Sn, Tl and Zn.
분석 메모
For more information please see:
BCR287A
법적 정보
BCR is a registered trademark of European Commission
픽토그램
Health hazardEnvironment
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Lact. - Repr. 1A - STOT RE 1 Oral
표적 기관
Central nervous system,Blood,Immune system,Kidney
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges