Grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Quality Level
vapor density
3.8 (vs air)
vapor pressure
0.1 mmHg ( 24 °C)
API family
povidone
CofA
current certificate can be downloaded
autoignition temp.
685 °F
expl. lim.
10 %
포장
pkg of 200 mg
기술
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
refractive index
n20/D 1.512 (lit.)
bp
92-95 °C/11 mmHg (lit.)
density
1.04 g/mL at 25 °C (lit.)
응용 분야
pharmaceutical (small molecule)
형식
neat
저장 온도
2-30°C
SMILES string
C=CN1CCCC1=O
InChI
1S/C6H9NO/c1-2-7-5-3-4-6(7)8/h2H,1,3-5H2
InChI key
WHNWPMSKXPGLAX-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
애플리케이션
분석 메모
기타 정보
각주
추천 제품
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - STOT RE 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
203.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
95 °C - closed cup