Grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Quality Level
Agency
traceable to EP L0390000
traceable to USP 1359856
API family
levocabastine
CofA
current certificate can be downloaded
포장
pkg of 100 mg
응용 분야
pharmaceutical
저장 온도
2-30°C
SMILES string
Fc1ccc(cc1)[C@@]2(CC[C@H](CC2)N3C[C@H]([C@](CC3)(c4ccccc4)C(=O)O)C)C#N.Cl
InChI
1S/C26H29FN2O2.ClH/c1-19-17-29(16-15-26(19,24(30)31)21-5-3-2-4-6-21)23-11-13-25(18-28,14-12-23)20-7-9-22(27)10-8-20;/h2-10,19,23H,11-17H2,1H3,(H,30,31);1H/t19-,23-,25-,26-;/m1./s1
InChI key
OICFWWJHIMKBCD-VALQNVSPSA-N
일반 설명
분석 메모
기타 정보
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable