About This Item
Linear Formula:
CF3COOH
CAS Number:
Molecular Weight:
114.02
Beilstein:
742035
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352106
PubChem Substance ID:
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
vapor density
3.9 (vs air)
vapor pressure
97.5 mmHg ( 20 °C)
제품 라인
ReagentPlus®
분석
99%
refractive index
n20/D 1.3 (lit.)
bp
72.4 °C (lit.)
mp
−15.4 °C (lit.)
solubility
H2O: soluble
density
1.489 g/mL at 20 °C (lit.)
1.478 g/mL at 25 °C (exp. value)
SMILES string
OC(C(F)(F)F)=O
InChI
1S/C2HF3O2/c3-2(4,5)1(6)7/h(H,6,7)
InChI key
DTQVDTLACAAQTR-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
기타 정보
A -D suffix exists for administrative purposes only.
All -D packages are 100% the same product, same quality, same specification as the package sizes previously sold without a -D.
법적 정보
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
>212.0 °F - Pensky-Martens closed cup
Flash Point (°C)
> 100 °C - Pensky-Martens closed cup
개인 보호 장비
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)