About This Item
Linear Formula:
K2SO4
CAS Number:
Molecular Weight:
174.26
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352302
PubChem Substance ID:
Solubility:
boiling water: soluble 1 gm in 4 ml
glycerol: soluble 1 gm in 75 ml
water: soluble 1 gm in 8.3 ml
alcohol: insoluble
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
Quality Level
분석
99-101%
양식
solid
품질
meets analytical specification of Ph. Eur.
불순물
acidity or alkalinity, in accordance
residual solvents, complies
≤0.001% heavy metals (as Pb)
손실
≤0.5% loss on drying, 130 °C
solubility
boiling water: soluble 1 gm in 4 ml
glycerol: soluble 1 gm in 75 ml
water: soluble 1 gm in 8.3 ml
alcohol: insoluble
음이온 미량물
chloride (Cl-): ≤20 mg/kg
양이온 미량물
As: ≤2 mg/kg
Ca: ≤50 mg/kg
Fe: ≤10 mg/kg
Mg: ≤20 mg/kg
Na: ≤100 mg/kg
적합성
in accordance for appearance of solution
SMILES string
[K+].[K+].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2K.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h;;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
InChI key
OTYBMLCTZGSZBG-UHFFFAOYSA-L
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)