About This Item
실험식(Hill 표기법):
C
CAS Number:
Molecular Weight:
12.01
Beilstein:
4360473
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
23201100
PubChem Substance ID:
NACRES:
SB.52
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
생물학적 소스
peat
Quality Level
양식
granular
품질
steam activated
제조업체/상표
Norit® PK 1-3
환경친화적 대안 제품 특성
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
입자 크기
1-3 mm
환경친화적 대안 카테고리
SMILES string
[C]
InChI
1S/C
InChI key
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has been enhanced for energy efficiency. Click here for more details.
애플리케이션
Activated Charcoal Norit® (Norit PK 1-3, from peat, steam activated, granular) can be used in the adsorption of reactive dyes for the treatment of wastewater and for the protection from aquatic pollution.
법적 정보
Norit is a registered trademark of Norit N.V.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)