About This Item
Linear Formula:
CH3OCH2CH2OCH3
CAS Number:
Molecular Weight:
90.12
Beilstein:
1209237
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12190000
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
Bp:
85 °C (lit.)
Vapor pressure:
48 mmHg ( 20 °C)
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
Grade
HPLC grade
Quality Level
vapor density
3.1 (20 °C, vs air)
vapor pressure
48 mmHg ( 20 °C)
분석
99.9%
양식
liquid
autoignition temp.
396 °F
정제법
glass distillation
expl. lim.
10.4 %
기술
HPLC: suitable
불순물
<0.030% water
refractive index
n20/D 1.379 (lit.)
pH
~7
bp
85 °C (lit.)
mp
−58 °C (lit.)
density
0.867 g/mL at 25 °C (lit.)
λ
H2O reference
UV 흡수
λ: 220 nm Amax: 1.00
λ: 250 nm Amax: 0.20
λ: 300 nm Amax: 0.03
λ: 350-400 nm Amax: 0.01
응용 분야
food and beverages
SMILES string
COCCOC
InChI
1S/C4H10O2/c1-5-3-4-6-2/h3-4H2,1-2H3
InChI key
XTHFKEDIFFGKHM-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
This solvent is glass distilled, submicron filtered and subjected to rigorous specification testing to provide lot-to-lot consistency.
애플리케이션
Designed for use with HPLC instrumentation and organic synthesis applications.
추천 제품
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
픽토그램
FlameHealth hazardExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Flam. Liq. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
보충제 위험성
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
41.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
5 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)