About This Item
Linear Formula:
Ca/nNa12-2n[(AlO2)12(SiO2)12] · xH2O
CAS Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
23201100
eCl@ss:
32110204
NACRES:
SB.52
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
양식
pellets
Quality Level
입자 크기
1.6 mm
공극 크기
5 Å
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)