About This Item
Linear Formula:
Al2O3
CAS Number:
Molecular Weight:
101.96
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352311
PubChem Substance ID:
NACRES:
SB.52
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
Quality Level
제품 라인
Redi-Dri
양식
powder
품질
free-flowing
제조업체/상표
CAMAG 504-C-I
표면적
150 m2/g , +/- 10%
불순물
<0.03% Fe2O3
<0.03% SiO2
<0.4% Na2O
입자 크기
50-300 mesh
공극 크기
58 Å pore size
pH
4.5±0.5 ( in H2O)
mp
2040 °C (lit.)
음이온 미량물
chloride (Cl-): ≤0.03 (mval/g)
SMILES string
O=[Al]O[Al]=O
InChI
1S/2Al.3O
InChI key
TWNQGVIAIRXVLR-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Brockmann aluminum oxides are suitable for column chromatography and adsorptive filtration.
법적 정보
Redi-Dri is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)