About This Item
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352207
NACRES:
NA.71
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
생물학적 소스
bovine fetus
Quality Level
무균
sterile-filtered
제품 라인
FBS Premier
구성
hemoglobin, ≤20 mg/dL
기원
USA origin
기술
cell culture | mammalian: suitable
불순물
≤10 EU/mL endotoxin
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
FBS provides many non-defined growth promoting and survival enhancing factor to cells in culture.
제조 메모
Gamma irradiation by SER-TAIN process (25-40kGy).
분석 메모
  • Endotoxin and hemoglobin tested
  • Tested for the presence of bacteria, virus, and mycoplasma
  • Triple filtered with 0.1 micron membrane under aseptic conditions
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)