About This Item
UNSPSC 코드:
12352108
eCl@ss:
32161000
NACRES:
NA.47
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
유통기한
Expiry date on the label.
Quality Level
IVD
for in vitro diagnostic use
응용 분야
hematology
histology
배송 상태
wet ice
저장 온도
2-8°C
일반 설명
This kit is intended for demonstration of nonspecific esterase in a subset of lymphocytes for determining maturation arrest. Kits 90A1 or 91A are intended for monocyte identification.
진단 영향
Demonstration of lymphocyte staining patterns may indicate specific stages of maturation arrest associated with certain lymphoproliferative disorders.
키트 구성품 전용
제품 번호
설명
  • α-Naphthyl Butyrate Solution (1801) 50 mL
  • Citrate Solution (915) 50 mL
  • Methylene Blue Solution (1808) 50 mL
  • Pararosaniline Solution (1804) 15 mL
  • Phosphate Buffer (1805) 1 mL/vial
  • Sodium Nitrite (kit only) 10 tablets
신호어
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Met. Corr. 1 - Ox. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 1 - STOT SE 3
표적 기관
Eyes,Central nervous system, Respiratory system
Storage Class Code
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Flash Point (°F)
98.1 °F
Flash Point (°C)
36.7 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)