제품 라인
BioReagent
Quality Level
분석
≥98.0% (HPLC)
mp
52-54 °C (lit.)
형광
λex 470 nm; λem 528 nm in ethanol
λex 470 nm; λem 550 nm (Amino acid adducts)
적합성
suitable for fluorescence
저장 온도
2-8°C
SMILES string
[O-][N+](=O)c1ccc(F)c2nonc12
InChI
1S/C6H2FN3O3/c7-3-1-2-4(10(11)12)6-5(3)8-13-9-6/h1-2H
InChI key
PGZIDERTDJHJFY-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
4-Fluoro-7-nitrobenzofurazan (NBD-F) is used as a protein, amino acid and drug fluorescent labeling reagent in HPLC pre-column derivatization procedures.
Useful for fluorescent labeling of amino acids and amines in HPLC
포장
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
235.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
113 °C - closed cup
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객