Merck
다음으로 건너뛰기
57697
Sigma-Aldrich
Advanced Protein Assay
1× concentrate
동의어(들):
Protein Assay, advanced
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12171500
NACRES:
NA.51
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
Quality Level
저장 온도
2-8°C
유사한 품목 비교
전체 비교 보기
차이점 표시
1 of 4
이 품목
2781319160SCT153
SOD Assay Kit sufficient for 500 tests
19160
SOD Assay Kit
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
일반 설명
The Advanced Protein Assay Reagent combines the best properties of low protein-to-protein variance and a wide protein concentration, a sensitive detection limit and a unique red-to-blue color change.
픽토그램
Health hazardCorrosionExclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Met. Corr. 1 - STOT SE 2
표적 기관
Eyes,Central nervous system
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)