About This Item
실험식(Hill 표기법):
C19H28O
CAS Number:
Molecular Weight:
272.43
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
생물학적 소스
synthetic (organic)
Quality Level
분석
≥98% (TLC)
양식
powder
mp
140-145 °C (lit.)
solubility
dichloromethane: 9.80-10.20 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
배송 상태
ambient
저장 온도
room temp
SMILES string
[H][C@@]12CC[C@]3([H])[C@]([H])(CC[C@]4(C)C=CC[C@@]34[H])[C@@]1(C)CCC(=O)C2
InChI
1S/C19H28O/c1-18-9-3-4-16(18)15-6-5-13-12-14(20)7-11-19(13,2)17(15)8-10-18/h3,9,13,15-17H,4-8,10-12H2,1-2H3/t13-,15-,16-,17-,18-,19-/m0/s1
InChI key
HFVMLYAGWXSTQI-QYXZOKGRSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
5α-Androst-16-en-3-one (androstenone) is a mammalian pheromone found in boar saliva, human sweat, and human urine.
애플리케이션
5α-Androst-16-en-3-one has been used:
  • to quantify its concentration in various fat tissues
  • to study its trigeminal percept and implications on the rate of specific anosmia
  • to study the effects of immunocastration on meat quality and sensory properties of pork bellies
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)