material
flat bottom
특징
for use with aerosol-tight lid
holds 16 x 3 - 15 mL round-bottom tubes
with rubber mat
포장
pack of 2 ea
제조업체/상표
Eppendorf® 022638721 (NA)
파라미터
3,000 × g max. RCF
기술
centrifugation: suitable
높이
108 mm
직경
16 mm
호환성
for use with 500 mL rectangular bucket
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Adapters to fit various sizes of tubes and bottles for use with Eppendorf rotor A-4-81.
법적 정보
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.