material
conical bottom tube
polypropylene
screw top cap
무균
sterile
포장
pack of 25 ea
case of 500 ea
제조업체/상표
Axygen Inc SCT-50ML-25-S
Corning
파라미터
12000 × g max. RCF
용량
50 mL
색상
clear
피팅
cap (screw cap)
적합성
suitable for (centrifugation)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
특징 및 장점
- Made up of polypropylene
- Large white marking spot and black printed graduations
- DNase/RNase free and nonpyrogenic in nature
- Sterile with maximum relative centrifugal force (RCF) of 12,000xg
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.